Learn More
2-Ciano-N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 30135721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135721 50 g 50 g
30133725 10 g 10 g
30011904 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98224550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24522-30-3
Fórmula molecular C10 H7 F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 228.17
Sinónimo 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 2-ciano-N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.051