Learn More
2-ciano-N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049815 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049815 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-ciano-N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
CAS 24522-30-3
Nombres de analitos o componentes 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H7 F3 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP), Teriflunomide impurity B, Leflunomide Impurity H, Teriflunomide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-ciano-N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 228.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228,051 g/mol