Learn More
Sal sódica del ácido 2-cianoacético-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-acetic Acid Sodium Salt-13C2 |
| CAS | 1346598-51-3 |
| Fórmula molecular | C13C2H2NNaO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cyano-acetic Acid Sodium Salt-13C2, 2-Cyanoacetic Acid Sodium Salt-13C2, Sodium Cyanoacetate-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO2.Na/c4-2-1-3(5)6;/h1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,3+1; |
| SMILES | [Na+].[O-][13C](=O)[13CH2]C#N |
| Nombre IUPAC | sodio;2-cianoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 109.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.005 |