Learn More
2-Ciano-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451219 25 g 25 g
15441219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64148.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1620-75-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-75-3
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00190586
Clave InChI CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
PubChem CID 74182
Nombre IUPAC 6-metilpiridina-2-carbonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-6-methylpyridine
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 111107
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido