Learn More
2-Ciano-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10173154 1 g 1 g
10192914 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173154 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1620-75-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-75-3
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00190586
Clave InChI CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
PubChem CID 74182
Nombre IUPAC 6-metilpiridina-2-carbonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-6-methylpyridine
Punto de fusión 70.0°C to 74.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyano-6-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.