Learn More
2-Ciano-6-metoxibenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10167883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250mg; frasco de vidrio
Código de producto.
10167883 250mg; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10167883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225362500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
CAS 943-03-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 131.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6N2OS
Número MDL MFCD00010537
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-cyano-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxybenzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-cyano-benzothiazole, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxy, pubchem9766, acmc-209rr8, ksc486m5p
Clave InChI DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)C#N
Nombre IUPAC 6-metoxi-1,3-benzotiazol-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 190.23
PubChem CID 342109
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación