Learn More
2-ciano-6-hidroxibenzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole |
| CAS | 939-69-5 |
| Fórmula molecular | C8 H4 N2 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-1,3-benzotiazol-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.004 |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?