Learn More
2-ciano-6-hidroxibenzotiazol, TRC
Código de producto. 30361790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361790 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30361790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9983855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Fórmula molecular C8 H4 N2 O S
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
Nombre IUPAC 6-hidroxi-1,3-benzotiazol-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 176.195
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.004