Learn More
2-Ciano-5-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441719 1 g 1 g
15461719 250 mg 250 miligramos
15451719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64486.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95727-86-9 | C7H3F3N2 | 172.11 g/mol
It is a useful reactant in the synthesis of s-tetrazines. Also act as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo útil en la síntesis de s-tetrazinas. También actúa como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95727-86-9
Fórmula molecular C7H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 172.11
Número MDL MFCD01001119
Clave InChI WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
PubChem CID 1535372
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)piridina-2-carbonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 13339826
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido