Learn More
Cloruro de 2-ciano-5-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10482213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10482213 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10202842 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10482213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00753CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 197960-31-9
Fórmula molecular C8H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 215.65
Número MDL MFCD03659720
Clave InChI ZFQDREVAYVNITB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonylchloride, 2-cyano-5-methyl, 2-cyano-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-4-cyanotoluene, 2-cyano-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chlorosulphonyl-4-methylbenzonitrile, 2-cyano-5-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-cyano-5-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chlorosulfonyl-4-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2779837
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C#N)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de 2-ciano-5-metilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.66
Porcentaje de pureza 97%