Learn More
2-Ciano-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353976 5 g 5 g
11363976 250 mg 250 miligramos
11343976 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17148.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Cyano-4-methylpyridine can react to produce C7H7NO2.ClH. This reaction will need reagent 6 NHCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Ciano-4-metilpiridina puede reaccionar para producir C7H7NO2.CIH. Esta reacción necesitará reactivo 6 NHCl.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1620-76-4
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00128868
Clave InChI LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
Nombre IUPAC 4-metilpiridina-2-carbonitrilo
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-4-methylpyridine
Punto de fusión 85°C to 88°C
Punto de ebullición 145°C to 148°C (38 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 110753
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%