Learn More
Éster etílico del ácido 2-ciano-4-metilhexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-4-methylhexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 773084-98-3 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2/c1-4-8(3)6-9(7-11)10(12)13-5-2/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC(C)CC)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-4-metilhexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1259 |