Learn More
2-Ciano-4'-metilbifenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479167 25 g 25 g
11469167 5 g 5 g
11369629 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21273.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 114772-53-1 | C14H11N | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114772-53-1
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00151805
Clave InChI ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
Nombre IUPAC 2-(4-Metilfenil)benzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Punto de fusión 49°C to 53°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición >320°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 3605954
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.26
Porcentaje de pureza ≥98%