Learn More
2'-Ciano-4-(dibromometil)bifenilo, TRC
Código de producto. 30366241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366241 25 mg -
30362365 250 mg -
30356767 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC97875025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209911-63-7
Fórmula molecular C14 H9 Br2 N
Peso molecular (g/mol) 351.04
Sinónimo 4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Dibromomethylphenyl)benzonitrile, 2'-Cyano-4-(dibromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4,4-Dibromomethyl-2'-cyanobiphenyl
Nombre IUPAC 2-[4-(dibromometil)fenil]benzonitrilo
SMILES BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Cyano-4-(dibromomethyl)biphenyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Br2N/c15-14(16)11-7-5-10(6-8-11)13-4-2-1-3-12(13)9-17/h1-8,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.9102