Learn More
Ácido 2-ciano-3-metoxibencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488438 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15488438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61856.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid
CAS 1164100-84-8
Fórmula molecular C8H8BNO3
Número MDL MFCD10696671
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-cyano-3-methoxyphenyl boronic acid, acmc-2099sp, 2-cyano-3-methoxyphenyl boronicacid
Clave InChI GRHINHWGIHWEPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1C#N
Nombre IUPAC ácido (2-ciano-3-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 176.97
PubChem CID 53216734
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.97
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido