Learn More
2-Ciano-3-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443577 250 mg 250 miligramos
11491570 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26963.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para preparar reactivos de Grignard que se utilizan ampliamente en la síntesis orgánica. La 2-ciano-3-yodopiridina se utiliza en las reacciones de acoplamiento. Tiene una amplia aplicación en las industrias farmacéutica y química.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827616-52-4
Fórmula molecular C6H3IN2
Peso molecular (g/mol) 230.008
Número MDL MFCD09037451
Clave InChI MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
PubChem CID 12180890
Nombre IUPAC 3-yodopiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-iodopyridine
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.01
Porcentaje de pureza 95%