Learn More
2-ciano-3-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30351635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30351635 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30351635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC962500250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-chloropyridine
CAS 38180-46-0
Fórmula molecular C6 H3 Cl N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
SMILES Clc1cccnc1C#N
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 138.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9985