Learn More
2-ciano-3-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-3-chloropyridine |
| CAS | 38180-46-0 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl N2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccnc1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-cloropiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.9985 |