Learn More
2-Ciano-3,5-difluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355565 5 g 5 g
11345565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19724.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298709-29-2
Fórmula molecular C6H2F2N2
Peso molecular (g/mol) 140.093
Número MDL MFCD03788759
Clave InChI WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoropicolinonitrile, 3,5-difluoro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluoropicolinitrile, abbypharma ap-15-5175, 2-cyano-3,5-difluorpyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem15234, acmc-209z3h
PubChem CID 2783253
Nombre IUPAC 3,5-difluoropiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3,5-difluoropyridine
Punto de fusión 30°C to 34°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.09
Porcentaje de pureza 98%