Learn More
Ácido 2-ciano-3,3-difenilacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid |
| CAS | 10380-41-3 |
| Fórmula molecular | C16H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid, 3,3-Diphenyl-2-cyanoacrylic Acid, α-Cyano-β-diphenylacrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciano-3,3-difenilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.079 |