Learn More
Ácido 2-ciano-2-(metoxiimino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-2-(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 78325-17-4 |
| Fórmula molecular | C4H4N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyano(methoxyimino)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-6-3(2-5)4(7)8/h1H3,(H,7,8) |
| SMILES | OC(/C(C#N)=N/OC)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciano-2-metoxiiminoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 128.09 |