Learn More
Éster etílico del ácido 2-ciano-2-ciclohexilidenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6802-76-2 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl Cyanocyclohexylideneacetate, NSC 10726 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=C1CCCCC1)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2-ciclohexilidenoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |