Learn More
2-ciano-2-(2,3-dihidro-3-oxo-1H-isoindol-1-ilideno)-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-2-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-ylidene)-N-methylacetamide |
| CAS | 904667-47-6 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-Cyano-N-methyl-2-(3-oxoisoindolin-1-ylidene)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O2/c1-14-11(16)9(6-13)10-7-4-2-3-5-8(7)12(17)15-10/h2-5H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)/b10-9- |
| SMILES | CNC(=O)\C(=C\1/NC(=O)c2ccccc12)\C#N |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-ciano-N-metil-2-(3-oxoisoindol-1-ilideno)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 227.219 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.069 |