Learn More
[2-ciano-1-(piperidin-1-il)etiliden]cianamida, Mikromol™
Código de producto. 30052096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052096 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052096 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0521.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[2-Ciano-1-(piperidin-1-il)etilideno]cianamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
CAS 56488-00-7
Nombres de analitos o componentes (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9H12N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[2-Cyano-1-(cyanoimino)ethyl]piperidine (9Cl), (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4/c10-5-4-9(12-8-11)13-6-2-1-3-7-13/h1-4,6-7H2/b12-9+
SMILES N#CC\C(=N/C#N)\N1CCCCC1
Nombre IUPAC (E)-[2-ciano-1-(1-piperidil)etilideno]cianamida
Peso molecular (g/mol) 176.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.106 g/mol