Learn More
2-ciano-1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfinil]etil]guanidina (sulfóxido de cimetidina), Mikromol™
Descripción
2-Ciano-1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfinil]etil]guanidina (sulfóxido de cimetidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cimetidine Sulfoxide |
| CAS | 54237-72-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Cimetidine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H16 N6 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cimetidine Hydrochloride Imp. E (EP), Cimetidine Imp. E (EP), 2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine, Cimetidine Sulphoxide, SKF-92452, Ph Eur Cimetidine Impurity E, Cimetidine Hydrochloride Impurity E, Cimetidine Impurity E, Cimetidine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14) |
| SMILES | CNC(=NC#N)NCCS(=O)Cc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-1-metil-3-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfinil]etil]guanidina |
| Mostrar más |