Learn More
Éster metílico de 2-ciano-1-metil-2-propen-1-ilo, ácido carbónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-1-methyl-2-propen-1-yl Methyl Ester Carbonic Acid |
| CAS | 474418-69-4 |
| Fórmula molecular | C7H9NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-1-methyl-2-propenyl Methyl Ester Carbonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO3/c1-5(4-8)6(2)11-7(9)10-3/h6H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=O)OC(C)C(=C)C#N |
| Nombre IUPAC | carbonato de metilo de 3-cianobut-3-en-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0582 |