Learn More
2-ciano-1,3-dimetilguanidina, Mikromol™
Descripción
2-ciano-1,3-dimetilguanidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| CAS | 31857-31-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H8 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP), Cimetidine Imp. G (EP), 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Impurity G, Cimetidine Impurity G, Cimetidine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | CNC(=NC#N)NC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-1,3-dimetilguanidina |
| Mostrar más |