Learn More
2-Cumaranona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10514091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10514091 5 g 5 GR
10071760 1 g 1 g
10256200 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10514091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-86-6
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00005856
Clave InChI ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
Nombre IUPAC 3H-1-benzofurano-2-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Coumaranone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 52°C
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 309
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Coumaranone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2