Learn More
2-Cumaranona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10071760 1 g 1 g
10514091 5 g 5 GR
10256200 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154460010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-86-6
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00005856
Clave InChI ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
Nombre IUPAC 3H-1-benzofurano-2-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Coumaranone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 52°C
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 17, 309
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Coumaranone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2