Learn More
Mezcla de 2 componentes en sulfóxido de dimetilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16340508 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16340508 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16340508 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPRSC3B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Ácido acético64-19-71000 μg/ml
Ácido fórmico64-18-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 64-19-7, 64-18-6
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Límite de explosión 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto de ignición 270°C
Presión de vapor 2.5 hPA (20°C)
Nombres de analitos o componentes Acetic Acid,Formic Acid
Densidad 1.1g/cm3
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Elemento Acetic Acid, Formic Acid
Nombre IUPAC ácido acético
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:15366
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock LC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio