Learn More
2-Cl-IB-MECA, TRC
Código de producto. 30362873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362873 2.5 mg -
30356699 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5762302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163042-96-4
Fórmula molecular C18 H18 Cl I N6 O4
Peso molecular (g/mol) 544.73
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R)-5-[2-cloro-6-[(3-iodofenil)metilamino]purina-9-il]-3,4-dihidroxi-N-metiloxolano-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cl-IB-MECA
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.0123
Porcentaje de pureza >95%