Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Cl-IB-MECA
Descripción
High affinity and extremely selective A3 adenosine receptor agonist (Ki = 0.33 nM). Displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively. Exhibits high selectivity over the Na+-independent adenosine transporter.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cl-IB-MECA |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.74 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 544.734 |