Learn More
2-[cis-4-(Boc-amino)ciclohexil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429368 1 g 1 g
15418006 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62917.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 509143-12-8 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-[cis-4-(Boc-amino)ciclohexil]etilamina se utiliza como intermediario para la investigación química.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 509143-12-8
Fórmula molecular C13H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.363
Número MDL MFCD03844601
Clave InChI SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720893
Nombre IUPAC tert-butilo N-[4-(2-aminoetil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.35
Porcentaje de pureza 97%