Learn More
Ácido 2-(cromano-4-il)acético, TRC
Código de producto. 30352362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352362 5 mg -
30365899 10 mg 10 miligramos
30356466 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6117335MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5655-26-5
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4-dihidro-2H-cromen-4-il)acético
SMILES OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786