Learn More
2-Cloroveratraldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423334 25 g 25 g
11413334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10623.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5417-17-4
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.618
Número MDL MFCD00084942
Clave InChI SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroveratraldehyde, 2-chloro-3,4-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxy benzaldehyde, chloroveratraldehyde, pubchem7759, acmc-1aumn, 2-chloro-3,4 dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 79445
Nombre IUPAC 2-cloro-3,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroveratraldehyde
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2109344
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 98%