Learn More
Cloruro de 2-clorotritilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene |
| CAS | 42074-68-0 |
| Fórmula molecular | C19 H14 Cl2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Benzene, 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)-, 2-Chlorophenyldiphenylchloromethane, 2-Chlorophenyldiphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, Diphenyl-2-chlorophenylmethyl chloride, o-Chlorotriphenylchloromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[cloro(difenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 313.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0473 |