Learn More
2-cloruro de clorotritil (90%), TRC
Código de producto. 30358605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358605 1 g 1 g
30354017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4222601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42074-68-0
Fórmula molecular C19 H14 Cl2
Peso molecular (g/mol) 313.22
Sinónimo 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Benzene, 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)-, 2-Chlorophenyldiphenylchloromethane, 2-Chlorophenyldiphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, Diphenyl-2-chlorophenylmethyl chloride, o-Chlorotriphenylchloromethane
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[cloro(difenil)metil]benceno
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0473