Learn More
Alcohol 2-clorotritílico sobre poliestireno, entrecruzado al 1 %, malla de 100-200, 0,6-1,5 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335385 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11335385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19602.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Stable precursor to the moisture sensitive 2-chlorotrityl chloride resin which can be obtained upon heating with SOCl 2 in DCM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD02683514
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene
Nombre de nota 1% cross-linked
Cantidad 5 g
Tamaño de malla 100-200 Mesh
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.6 to 1.5mmol/g