Learn More
2-clorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorotoluene |
| CAS | 95-49-8 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Toluene, o-chloro- (8CI), 1-Chloro-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-methylbenzene, 2-Chlorotoluene, 2-Methyl-1-chlorobenzene, 2-Methylchlorobenzene, 2-Methylphenyl chloride, 2-Tolyl chloride, NSC 8766, o-Chlorotoluene, o-Methylchlorobenzene, o-Tolyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0236 |