Learn More
2-clorotolueno-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorotoluene-D7 |
| CAS | 84344-05-8 |
| Fórmula molecular | C7 D7 Cl |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4-d4, 5-chloro-6-(methyl-d3)- (9 CI), 5-Chloro-6-(methyl-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 2-Chlorotoluene-d7, 2-Chlorotoluene-D7, 2-Chlorotoluene-α,α,α,3,4,5,6-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(Cl)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 133.6266 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0676 g/mol |
| Mostrar más |