Learn More
2-clorotolueno-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorotoluene-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 362049-57-8 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H3 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4-d4, 5-chloro-6-methyl- (9 CI), 5-Chloro-6-methylbenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 2-Chlorotoluene-d4, 2-Chlorotoluene-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 130.6081 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0487 g/mol |
| Mostrar más |