Learn More
2-clorotioxantona, TRC
Código de producto. 30359291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359291 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30359291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC420560100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Fórmula molecular C13 H7 Cl O S
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Chlorothioxanthone, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one (ACI), Thioxanthen-9-one, 2-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Chlorothiaxanthone, 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chlorothioxanthone, CTX, Gencure CTX, Kayacure CTX, Kayacure DETA-S, Nisso Cure CTX, Omnirad CTX, Quantacure CTX, Sandoray 1050, Speedcure CTX, UCI 100
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 2-clorotioxanten-9-ona
Peso molecular (g/mol) 246.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9906