Learn More
2-Clorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459862 250 g 250 g
11389629 5 g 5 g
11399629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459862 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12014.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-03-2
Fórmula molecular C6H5ClS
Peso molecular (g/mol) 144.62
Número MDL MFCD00004830
Clave InChI PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
Nombre IUPAC 2-clorobencenotiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophenol
Densidad 1.277
Punto de ebullición 108°C to 110°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 250 g
Número UN UN1760
Beilstein 1209665
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 98%