Learn More
2-clorotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Cl S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-clorotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.9644 |