Learn More
2-clorotiofeno, TRC
Código de producto. 30359778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359778 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30359778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4289082.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophene
CAS 96-43-5
Fórmula molecular C4 H3 Cl S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Clc1cccs1
Nombre IUPAC 2-clorotiofeno
Peso molecular (g/mol) 118.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.9644