Learn More
2-Clorotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498563 250 g 250 g
11488563 50 g 50 g
11478563 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10390.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de derivados de 5-feniltiofeno y ácidos N-arilhidroxámicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-43-5
Fórmula molecular C4H3ClS
Peso molecular (g/mol) 118.578
Número MDL MFCD00005421
Clave InChI GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
PubChem CID 7299
Nombre IUPAC 2-clorotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophene
Punto de fusión -72°C
Densidad 1.285
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.548
Cantidad 250 g
Número UN UN1992
Beilstein 104652
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.59
Porcentaje de pureza ≥98%