Learn More
2-Clorotiofeno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10635032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10635032 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10489260 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10635032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 96-43-5
Fórmula molecular C4H3ClS
Peso molecular (g/mol) 118.58
Número MDL MFCD00005421
Clave InChI GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
PubChem CID 7299
Nombre IUPAC 2-clorotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiophene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -71.9°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 127.0°C to 129.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5470 to 1.5490
Cantidad 25 mL
Beilstein 17, 32
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.