Learn More
Ácido 2-clorotiofeno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorothiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 53935-71-0 |
| Fórmula molecular | C5H3ClO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-thiophenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-clorotiofeno-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9542 |