Learn More
2-Clorotioisonicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448887 1 g 1 g
15458887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52263.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91447-89-1
Fórmula molecular C6H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 172.63
Número MDL MFCD10686940
Clave InChI SXOBQZFUVLZZCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothioisonicotinamide, 2-chloro-4-pyridinecarbothioamide, 2-chloropyridine-4-carbothioic acid amide, 2-chloroisothionicotinamide, 2-chloropyridine-4-thiocarboxamide
PubChem CID 20763615
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothioisonicotinamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.63
Porcentaje de pureza 97%