Learn More
2-Clorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357616 5 g 5 g
11367616 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11180.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15717-17-6 | C7H6ClNS | 171.642 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15717-17-6
Fórmula molecular C7H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 171.642
Número MDL MFCD00040955
Clave InChI FLQYOORLPNYQEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734824
Nombre IUPAC 2-Clorobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorothiobenzamide
Punto de fusión 63°C to 66°C
Cantidad 5 g
Beilstein 508511
Sinónimo 2-chlorothiobenzamide, 2-chlorobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-chloro, 2-chlorobenzene-1-carbothioamide, o-chlorothiobenzamide, 2-chloro-thiobenzamide, acmc-1btqa, benzamide, o-chlorothio, 2-chloranylbenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,2-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza 97%